124030
Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2
The Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2, N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-(4-((4-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-2-phenyl-6-quinolinecarboxamide, 3HCl, N-(2-(Diethylamino)ethyl)-2-(4-((4-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-3-phe
Ensaio
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3