Documentos Principais
1218
Sigma-Aldrich
Buffer, Phosphate pH 6.8
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
About This Item
Código UNSPSC:
12161703
Nível de qualidade
Formulário
liquid
cor
colorless
pH
6.8 ( in H2O)
pf
-0.1 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
HARLECO® Buffer, Phosphate pH 6.8
1218-75 1L Poly Bottle
Aplicação
Buffer used in Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1