Documentos Principais
1.19912
Supelco
LiChrolut® EN (40 - 120 µm) 100 mg (bottom) LiChrolut® RP-18 (40 - 63 µm) 200 mg (top) 6 ml standard PP-tubes
package of 30 tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
package of 30 tubes
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
30 extraction tubes per package sorbents separated by frits
Informações legais
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany