Documentos Principais
1.19641
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] 60 RP-8 Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm),
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
11.5% Carbon loading
Parâmetros
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
densidade volumétrica
200‑400 kg/m3
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Aplicação
  • Discovery of an amylose-free starch mutant in cassava (Manihot esculenta Crantz).: The research describes the identification of an amylose-free starch mutant in cassava using iodine staining methods, which has significant implications for food science and agricultural biotechnology (Ceballos et al., 2007).
Nota de análise
Application test: passes test
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
stability testing (performance): passes test
separation factor (MPPH/Diphenhydraminehydrochlorid, selectivity test): 2.3 - 2.9
separation factor (MPPH/Acetylsalicylic acid, selectivity test): 3.0 - 3.8
separation factor (Toluene/MPPH, selectivity test): 2.4 - 2.9
capacity factor (Toluene): 11.0 - 15.0
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany