116818
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Sp-Isomer, Sodium Salt
A potent cell-permeable, metabolically-stable activator of cAMP-dependent protein kinase (PKA).
Sinônimo(s):
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Sp-Isomer, Sodium Salt, Sp-8-Br-cAMPS, Na
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 40 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKA
Advertência
Reconstituição
Outras notas
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Holen, I., et al. 1996. Eur. J. Biochem. 236, 163.
Schaap, P., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 6323.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1