Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Nome do produto
Teste de silicato (ácido silícico), colorimetric, 0.3-10 mg/L (Si), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
silicate
Quality Level
measuring range
0.3-10 mg/L (Si)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Silicomolybdenum blue) | detection method photometric (Silicomolybdenum blue) |
| measuring range 0.3-10 mg/L (Si) | measuring range 0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2) | measuring range 0.12-116.85 μg/L (Si), 0.2-233.7 μg/L (Si), 0.25-250.00 μg/L (SiO2), 0.5-500.0 μg/L (SiO2) | measuring range 0.005-5.00 mg/L (Si), 0.011-10.70 mg/L (SiO2) |
microbialanalysis | microbialanalysis | - | - |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
General description
- Lençóis freáticos, água de superfície e água do mar
- Água potável e água mineral
- Água industrial e de processos
- Água de caldeira e de alimentação de caldeira
- Águas residuais e de percolação
Método
Em soluções sulfúricas, os íons de silicato reagem com íons de molibdato para formar um heteropoliácido amarelo. Isso é reduzido a azul de sílico-molibdênio. A concentração de silicato é medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores. O teste avalia a reação de coloração baseado no método de transmitância da luz. Dessa forma, mesmo amostras de águas turvas e coloridas podem ser analisadas sem um preparo adicional.
O disco de cores é feito de um plástico extremamente duradouro, resistente à luz e, portanto, é adequado para uso em áreas industriais e ambientes molhados.
Usando o pacote de recarga 1.18323 contendo todos os reagentes, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
Classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Conteúdo relacionado
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1147920001 | 04022536156743 |