Documentos Principais
1.12406
Sigma-Aldrich
Tungsten
fine powder 99+
Sinônimo(s):
Tungsten
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
W
Número CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
Número do índice EC:
231-143-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
3370 °C
densidade volumétrica
4000 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials