Documentos Principais
1.12392
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder 99+
Sinônimo(s):
Vanadium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
V
Número CAS:
Peso molecular:
50.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141749
Número do índice EC:
231-171-1
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
1710 °C
densidade
6.11 g/cm3 at 18.7 °C
densidade volumétrica
4000 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/V
chave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (elemental analysis): conform
Purity (metal base): ≥ 99.0 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3