1.11695
Gel de sílica
mean particle size 15 µm
Sinônimo(s):
Silica gel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
forma
powder
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Características
binder: no
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 1 kg
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamanho de partícula
5-40 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90 % between 3.5 - 25.0 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure silica gel before additive addition.