Documentos Principais
1.11116
Supelco
pH Test
Phenol red solution MColortest®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
Nível de qualidade
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Application test: conforms
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1