Documentos Principais
1.09875
Millipore
Suplemento seletivo para Bacillus cereus
selective by defined nutrients for Bacillus cereus, pkg of 10 vials, for the preparation of MYP Agar Base
Sinônimo(s):
Bacillus cereus, Suplemento seletivo para MYP
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
215-774-7
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
GranuCult™ Mannitol egg yolk polymyxin agar (base) (1.05267)
Nível de qualidade
composição
Polymyxin B sulfate, 50000 (IU)
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective by defined nutrients for Bacillus cereus
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O suplemento seletivo para Bacillus cereus contém sulfato de polimixina B na forma liofilizada. Ele suprime o crescimento da flora bacteriana associada durante o cultivo de Bacillus cereus.
Aplicação
O suplemento seletivo de Bacillus cereus é um aditivo para o preparo de ágar MYP (base) para a contagem de Bacillus cereus em alimentos e ração animal.
Ligação
Substitui: 1,09875
Nota de análise
Teste de promoção do crescimento segundo a ISO 11133.
Inóculo no meio de referência
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
10-100
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): 10-100
Recuperação no meio de teste
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
≥ 70%
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): sem limite
Cor da colônia
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
rosa
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): amarela
Precipitado
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
+
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): -
Crescimento
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
sem crescimento
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): sem crescimento
Incubação: Bacillus 24-48 h 30°c aeróbia; outras cepas 48 h 30°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing