Documentos Principais
1.09717
Supelco
Lead Test, photometric
photometric, 0.010-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de chumbo, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 50 tests
analito(s) específico(s)
lead
faixa de medição
0.010-5.00 mg/L (Pb)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (PAR)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,010 - 5,00 mg/l Pb Spectroquant®
Este teste de reagente de chumbo Spectroquant® possibilita a quantificação precisa da concentração de íons de chumbo (II) em amostras aquosas. Para analisar o chumbo não dissolvido ou complexo, a amostra precisa ser decomposta pela digestão. Método aplicado: Em solução alcalina, os íons de chumbo (II) reagem com 4-(2’-piridilazo)resorcinol (PAR) para formar um complexo vermelho, determinado fotometricamente. Os kits de teste de reagente Spectroquant®contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto. Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen, Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Teste de alumínio photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
Supelco
1.14825
Teste de alumínio
Teste de ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Teste de ferro
Supelco
Supelco
1.11117
Ammonium Test
Protocolos
Photometric determination with PAR subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.
Determinação fotométrica com PAR posterior à separação do chumbo com dietilditiocarbaminato de sódio
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate