Documentos Principais
1.09605
Supelco
n-Hexadecane
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
208-878-9
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Viscosidade cinemática
<7 cSt(40 °C)
pf
18 °C
temperatura de transição
flash point 135 °C
densidade
0.77 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.5 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Stearic acid certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76137
Stearic acid
Hexano for gas chromatography MS SupraSolv&#174;
Supelco
1.00795
Hexano
n-Dodecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20543
n-Dodecane