Documentos
1.09325
Supelco
Calcium acetate hydrate
[about 94% Ca(CH₃COO)₂] for soil testing
Sinônimo(s):
Calcium acetate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Ca · x H2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.17 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-540-9
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
680-730 °C
potência
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
400 g/L
densidade
1.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Assay (complexometrically, Ca(CH₃COO)₂): 93.0 - 95.0 %
Identity (Ca): conforms
Identity (acetate): conforms
Appearance: white to almost white fine powder
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
pH (50 g/l; water): 7.2 - 7.8
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Determinação turbidimétrica após a extração com tampão CAL análogo ao LUFA
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.