Documentos Principais
1.07857
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for atomic absorption spectroscopy (max. 0.0005% Ca), for inorganic trace analysis
Sinônimo(s):
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Sr · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-971-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
61 °C
solubilidade
2058 g/L
densidade
1.95 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1050 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ba (Barium): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1