Documentos Principais
1.07810
Supelco
Tin(IV) chloride
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Tin(IV) chloride, Tin tetrachloride, Stannous chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl4Sn
Número CAS:
Peso molecular:
260.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-588-9
Ensaio:
≥99.0% (acidimetric)
Formulário:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
31 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2)
≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)
≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
p.e.
114 °C/1013 hPa
pf
-33 °C
densidade
2.23 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
chave InChI
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.05 %
Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride): ≤ 0.001 %
Iodide oxidizing substances (as Cl₂): ≤ 0.0005 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1