Documentos Principais
1.07609
Millipore
Riboflavine
for biochemistry
Sinônimo(s):
Riboflavine, Lactoflavine, Vitamin B2
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
376.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
Número do índice EC:
201-507-1
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
pf
290 °C (decomposition)
solubilidade
0.07 g/L
densidade volumétrica
100 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
chave InChI
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for biochemistry
Aplicação
Riboflavine for biochemistry. CAS 83-88-5, pH 5.5 - 7.2 (0.07 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Assay (spectrophotometrically; calc. on dried substance)98.0 - 102.0 %Identity (IR-spectrum)conformsSpec. rotation [α²0/D (5 g/l, sodium hydroxide (0.05 mol/l), calc. on dried substance, Ph Eur)-135 - -115 °Lumiflavine (HPLC)conformsLoss on Drying (105 °C)≤ 1.5 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1