Documentos Principais
1.07281
Supelco
Cesium chloride solution
for atomic spectroscopy 20 g/l
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grau
for inorganic trace analysis
pH
3.7 (20 °C in H2O)
densidade
1.014 g/cm3 at 20 °C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2