Documentos Principais
1.07157
SAFC
Paraffin
51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Sinônimo(s):
Paraffin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181503
Número do índice EC:
232-315-6
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
>300 °C/1013 hPa
pf
42-72 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
Aplicação
Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) neutral.
Nota de análise
Identity: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 51 - 53 °C
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: conforms
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by manufactoring process
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Sulfur compounds: passes test
Corresponds to Ph Eur,BP,NF
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Paraffin oil puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, viscous liquid
Sigma-Aldrich
18512
Paraffin oil