Documentos
1.07047
Supelco
1,4-Dioxano
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Dioxano, Óxido de etileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
102551
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
grau
ACS reagent
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
temperatura de autoignição
356 °F
Lim. expl.
22 %
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup