Documentos Principais
1.04484
Supelco
Mercury(II) thiocyanate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Mercury(II) thiocyanate, Mercury(II) rhodanide, Mercury(II) thiocyanate
About This Item
Fórmula linear:
Hg(SCN)2
Número CAS:
Peso molecular:
316.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
209-773-0
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
46 mg/kg LD50, oral (Rat)
resíduo de ignição
≤0.05% (substances not reducing by formic acid)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pf
165 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point 120 °C
solubilidade
0.7 g/L
densidade
3.71 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+2].[K+].[K+].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
InChI
1S/4CHNS.Hg.2K/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
chave InChI
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Spatial health risk assessments of nickel in the groundwater sources of a mining-impacted area: Mercury(II) thiocyanate may be used as a reagent in assessing heavy metal contamination, providing crucial data for environmental management and public health (Salehi et al., 2024).
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.05 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup