Documentos Principais
1.04008
Supelco
Formamida
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Fórmula linear:
HCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-842-0
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
1.55 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (N)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
932 °F
potência
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.7-19.0 % (v/v)
técnica(s)
hybridization: suitable
Impurezas
≤0.3% Water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 175 °C
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A formamida desestabiliza as duplas de ácidos nucleicos e pode ser usada, tipicamente, em uma concentração de 50% em protocolos de hibridização que requerem temperatura de hibridização mais baixas.
Nota de análise
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.3 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.