Documentos
1.01160
Supelco
Ammonium hydrogen difluoride
pure
Sinônimo(s):
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Fórmula linear:
NH4HF2
Número CAS:
Peso molecular:
57.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
pb
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
chave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1