1.00990
Etanol
dried (max. 0.01% H2O)
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
grau
anhydrous
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
potência
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
19 %, 60 °F
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Methanol (GC)
resíduo de evaporação
≤10 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C