Documentos Principais
1.00354
Millipore
Indole-3-butyric acid
LAB
Sinônimo(s):
Indole-3-butyric acid, JBAA, IBA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-101-5
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
solid
pf
121-126 °C
solubilidade
0.25 g/L
densidade volumétrica
360 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCCC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
chave InChI
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Octanal Enhances Disease Resistance in Postharvest Citrus Fruit by the Biosynthesis and Metabolism of Aromatic Amino Acids.: This paper discusses the indirect role of IBA in enhancing disease resistance in citrus fruits postharvest by facilitating the biosynthesis of aromatic amino acids. (Duan et al., 2024).
  • Callus Induction Followed by Regeneration and Hairy Root Induction in Common Buckwheat.: This research demonstrates the use of IBA for callus induction and subsequent regeneration and hairy root induction in common buckwheat, providing a valuable protocol for genetic studies and crop improvement. (Omelchenko et al., 2024).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 122 - 125 °C
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3