09-823
Anti-JMJD1A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 3A, testis-specific protein A, jumonji domain containing 1A, jumonji C domain-containing histone demethylase 2A, jumonji domain containing 1, Jumonji domain-containing protein 1A, JmjC domain-containing histone demet
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM3A(55818)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A representitive lot of this antibody detected JMJD1A in mouse ESC chromatin extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1A on 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 nuclear extract.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1