09-144
Anti-phospho-Brk (Tyr342) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
PTK6, protein tyrosine kinase 6, breast tumor kinase, protein-tyrosine kinase BRK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr342)
Informações sobre genes
human ... PTK6(5753)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1