07-862
Anti-phospho-PDGFRα (Tyr754) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
CD140A, MGC74795, PDGFR2, platelet-derived growth factor receptor, alpha
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr754)
Informações sobre genes
human ... PDGFRA(5156)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -80°C. Avoid repeated freeze/ thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2