07-861
Anti-phospho-PDGFRα (Tyr742) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
CD140A, MGC74795, PDGFR2, platelet-derived growth factor receptor alpha
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr742)
Informações sobre genes
human ... PDGFRA(5156)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2