07-449-AF555
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27), Alexa Fluor™ 555 Conjugate Antibody
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys27)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys27) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2