07-213-IS
Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric (Trial Size) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H4, Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg3)
Informações sobre genes
human ... HIST2H4B(554313)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A 1:3,333 dilution from a representative lot immunoprecipitated dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 µg of HeLa and 500ng of HeLa AE cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:3,333 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 ng of PRMT1 treated Histone H4 recombinant protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1