07-2114
Anti-YAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Yorkie homolog, 65 kDa Yes-associated protein, YAP65
About This Item
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YAP1(10413)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Oxidative Stress
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected YAP1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human liver tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1