07-1802
Anti-TAF3 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Transcription initiation factor TFIID subunit 3, 140 kDa TATA box-binding protein-associated factor, TBP-associated factor 3
Transcription initiation factor TFIID 140 kDa subunit, TAF(II)140, TAF140, TAF140, TAFII140
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque, guinea pig, human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAF3(83860)
mouse ... Taf3(209361)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TAF3 in 500 µg of C2C12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
C2C12 cell lysate.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1