07-1720
Anti-FOXO4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXO4(4303)
mouse ... Foxo4(54601)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:500 dilution of this antibody was used to detect FOXO4 in NIH/3T3 and A431 cells. Positive nuclear staining.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
1:500 dilution of this antibody was used to detect FOXO4 in mouse kidney lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
To reconstitute the antibody, centrifuge the antibody at a moderate speed (5,000 rpm) for 5 minutes. Carefully remove the ammonium sulfate/PBS buffer solution and discard; 10μL of residual ammonium sulfate solution will not affect the re-suspension of the antibody. Do not let the protein pellet dry, as severe loss of antibody reactivity can occur. Re-suspend the antibody pellet in 100L either standard PBS or TBS (pH 7.3-7.5). DO NOT VORTEX. Mix by gentle stirring with a wide pipet tip or gentle finger-tapping. Let the precipitated antibody rehydrate for 1 hour at 4-25°C prior to use. Small particles of precipitated antibody that fail to re-suspend are normal. Vials are overfilled to compensate for any losses.
Nota de análise
Mouse kidney lysate.
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2