07-1614
Anti-XRCC2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DNA repair protein XRCC2, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 2, X-ray repair cross complementing protein 2, X-ray repair cross-complementing protein 2, X-ray repair, complementing defective, repair in Chinese hamster
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC2(7516)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Anti-XRCC2 polyclonal was used in immunocytochemistry to positively stain the nucleus on A431, NIH/3T3 and HeLa cells.
Immunohistochemistry(paraffin): Anti-XRCC2 antibody was used for immunohistochemistry on human lung tissue.
Formalin-fixed and paraffin-embedded Human lung tissue stained with anti-XRCC2 (1:100) with Citrate pH 6.0 (HIER).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
1:500 dilution of this antibody detected XRCC2 in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Jurkat cell lysate, human lung, NIH/3T3, A431, HeLa cells.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2