07-1519
Anti-phospho Grb10 (Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, OX40 ligand, OX40L, CD252
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer503)
Informações sobre genes
human ... GRB10(2887)
mouse ... Grb10(14783)
pig ... Grb10(100188977)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-Grb10 (Ser503) on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse embryonic fibroblast cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1