07-1487
Anti-JAK3 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Janus Kinase 3, Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte), Leukocyte janus kinase, Tyrosine-protein kinase JAK3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JAK3(3718)
mouse ... Jak3(16453)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected JAK3 on 10 μg of HeLa lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1