07-1458
Anti-ROCK-1/2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Renal carcinoma antigen NY-REN-35, Rho kinase, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase 1, p160 ROCK-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected ROCK-1/2 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1