07-1431
Anti-Tie-2 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
CD202b antigen, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, venous malformations, multip
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TEK(7010)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected Tie-2 in 10 µg of human brain lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human brain lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2