07-1285
Anti-acetylated-Src (Lys430) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SRC
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys430)
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
Endogenous Src has a molecular weight of ~60 kDa; however, the myc tag adds ~9 kDa to the weight of the protein.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293T cells transfected with myc-tagged Src and CBP