07-1229
Anti-DAPK2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DAP kinase, DAP- kinase-related protein, Death-associated protein kinase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DAPK2(23604)
rat ... Dapk2(300799)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: A previous lot of this antibody was tested on multiple lysates. See datasheet.
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500-1,1000 dilution of this lot detected DAPK2 on 10 μg of C2C12 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
C2C12 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2