07-1225
Anti-PP5 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Protein phosphatase T, Serine/Threonine phosphatase, Serine/threonine-protein phosphatase 5, Protein phosphatase 5, catalytic subunit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP5C(5536)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PP5 Polyclonal Antibody: Human Testis
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-5 on 10 μg of Jurkat lysates
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Jurkat Cell Lysate, A549 and MCF-7 cell lysates.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2