07-1223
Anti-Protein Phosphatase 2 C α/β Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Protein phosphatase 2C, Pyruvate dehydrogenase, Pyruvate dehydrogenase phosphatase, catalytic subunit 1, Lipoamide-phosphatase 1, mitochondrial precursor, Protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit, Pyruvate dehydrogenase (Lipoamide)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDP1(54704)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-2 C ALPHA/BETA on 10 ug of L6 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
L6 Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2