06-966
Anti-CDK1/CDC2 Antibody (C-Term)
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
Cyclin-dependent kinase 1, CDK1, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, p34 protein kinase, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, p34 protein kinase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
hamster (with greater than 90% sequence homology), human (with greater than 90% sequence homology), rat (with greater than 90% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
hamster ... Cdk1(100766716)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDK1/CDC2 (C-terminus) in Balb/3T3/A31 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1