06-680-AF647
Anti-Androgen Receptor Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Androgen Receptor in MCF-7 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2