06-1372
Anti-acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H1.4, Histone H1b
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pLys26)
Informações sobre genes
dog ... H1-4(488269)
human ... H1-4(3008)
rhesus monkey ... H1-4(696872)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Colcemid treated HeLa acid extract
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1