06-1364
Anti-SRp30b (SC35) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
serine/arginine-rich splicing factor 2, Splicing factor SC35, Splicing component, 35 kDa, splicing factor, arginine/serine-rich 2, SR splicing factor 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF2(6427)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected SRp30b in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis:
A representative lot of this antibody was used by an independent laboratory in IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Qualidade
A 1:500 dilution of this antibody detected SRp30b in NIH/3T3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
NIH/3T3 cells.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1