06-1116
Anti-IL-33R ST2 (IL1RL1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
interleukin 1 receptor-like 1, interleukin-1 receptor-like 1, growth stimulation-expressed, homolog of mouse growth stimulation-expressed, interleukin 1 receptor-related protein, Protein ST23
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-33R ST2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
UniProtKB/Swiss-Prot Q01638 (ILRL1_HUMAN) entry describes 3 isoforms produced by alternative splicing: Isoform A at 63.358 kDa, Isoform B at 36.993 kDa, Isoform C at 29.951 kDa The ~37 kDa product is the secreted form.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1