05-731-I
Anti-SH3KBPI Antibody, clone 179.1.E1
clone 179.1.E1, from mouse
Sinônimo(s):
SH3 domain-containing kinase-binding protein 1, Regulator of ubiquitous kinase, Ruk, SH3-containing expressed in tumorigenic astrocytes
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
179.1.E1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Sh3Kbp1(84357)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SH3KBPI in THP-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade