05-565
Anti-Nucleolin Antibody, clone 3G4B2
culture supernatant, clone 3G4B2, Upstate®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4B2, monoclonal
reatividade de espécies
human, canine, monkey
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCL(4691)
Descrição geral
nucleo-cytoplasmic transport. Nucleolin also exhibits autodegradation, DNA and RNA helicase activities, and DNA-dependent ATPase activity. Nucleolin activities may be regulated by proteolysis, methylation, ADPribosylation, and phosphorylation by several kinases, including casein kinase II (CK2), p34cdc2, and protein kinase C-ζ.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1